Drukuj
2,4-Dimetylo-3-pentanon ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
M-Clarity™ quality level = MQ100
136867-100ML 136867-500ML
SIAL136867-100MLEA 181 PLN
SIAL136867-100ML SIAL136867-500ML
2,4-Dimetylo-3-pentanon ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimetylo-3-pentanon
Formuła: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 124
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0.8445 g/cm³ (0 °C)
Temp. Zapłonu: 15
Numer MDL: MFCD00008918
Numer CAS: 565-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-993-7
Jednostka: 1987
ADR: 3 III