Drukuj
2,3-Dimetylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129240-25G 129240-5G
SIAL129240-25GEA 1910 PLN
SIAL129240-25G SIAL129240-5G
2,3-Dimetylo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetylo-2-butanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 119
Temp. topnienia: –10.4 °C
Gęstość: 0.8387 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00004463
Numer CAS: 594-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-847-2
Jednostka: 1987
ADR: 3 III