Drukuj
2,3-Dimetylo-2-butanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
156580050 156580250
ACRO156580050EA 337 PLN
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimetylo-2-butanol 98%
2,3-Dimetylo-2-butanol
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…121 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004463
Numer CAS: 594-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-847-2
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %