Drukuj
2,2-Dimetylo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Neopentyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7206-100G N7206-10G
SIALN7206-100GEA 661 PLN
SIALN7206-100G SIALN7206-10G
2,2-Dimetylo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimetylo-1-propanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 113
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004682
Numer CAS: 75-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-907-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06546