2,2-Dimetylo-1-propanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Neopentyl alcohol
A14390.14
A14390.22
A14390.36
A14390.14EA
287
PLN
A14390.14
A14390.22
A14390.36
2,2-Dimetylo-1-propanol ≥99%
2,2-Dimetylo-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 75-84-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 36°(96°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1730984
Merck Reference: 14,6457
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00004682
Formuła:
C₅H₁₂O MW: 88.15 g/mol Temp. Wrzenia: 111…114 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 0.818 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004682 Numer CAS: 75-84-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-907-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1 II Klasyfikacja Merck : 12,06546 |