Drukuj
2,2-Dimetylo-1-propanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Neopentyl alcohol
128250100 128250500 128252500
ACRO128250100EA 161 PLN
ACRO128250100 ACRO128250500 ACRO128252500
2,2-Dimetylo-1-propanol 99%
2,2-Dimetylo-1-propanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…114 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…53 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004682
Numer CAS: 75-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-907-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %