Drukuj
3-metoksy-3-metylo-1-butanol for synthesis
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 202 PLN
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-metoksy-3-metylo-1-butanol for synthesis
3-metoksy-3-metylo-1-butanol
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044771
Numer CAS: 56539-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 260-252-4