Drukuj
3-metoksy-3-metylo-1-butanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500 259750010
ACRO259752500EA 149 PLN
ACRO259752500 ACRO259750010
3-metoksy-3-metylo-1-butanol 99%
3-metoksy-3-metylo-1-butanol
Formuła: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0.926 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044771
Numer CAS: 56539-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 260-252-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %