Drukuj
Szalka Petriego, kwarc, szlifowana krawędź szklana
Dostawca: BEHR
VG183675015 VG183675023 VG183675115 VG183675123 VG183675025 VG183675125
BEHRVG183675015EA 304 PLN
BEHRVG183675015 BEHRVG183675023 BEHRVG183675115 BEHRVG183675123 BEHRVG183675025 BEHRVG183675125
Szalka Petriego, kwarc, szlifowana krawędź szklana
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Petri dish made of quartz glass with ground glass edge.
Certyfikaty: DIN 12 339