Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
22105.295EA 594 PLN
22105.295 22105.320
eter metylowo-tert-butylowy ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: −28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %