eter metylowo-tert-butylowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
22104.292EA
181
PLN
22104.292
22104.460
22104.320
eter metylowo-tert-butylowy ≥99%, GPR RECTAPUR®
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła:
(CH₃)₃COCH₃ Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –108,6 °C Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008812 Numer CAS: 1634-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1 Jednostka: 2398 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,06059 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Water | Max. 1 % |