Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.4000 1.01849.5011
1.01849.1000EA 251 PLN
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.4000 1.01849.5011
eter metylowo-tert-butylowy, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
eter metylowo-tert-butylowy
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications.
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 55,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99,5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0,0005 meq/g
Al (Aluminium) ≤ 0,00005 %
B (Boron) ≤ 0,000002 %
Ba (Barium) ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0,000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0,000002 %
Cu (Copper) ≤ 0,000002 %
Fe (Iron) ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0,00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0,000002 %
Pb (Lead) ≤ 0,00001 %
Sn (Tin) ≤ 0,00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0,00001 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤ 0,0001 %
Evaporation residue ≤ 0,001 %
Water ≤ 0,03 %