Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy 99,0 GC_ASSAY_METHOD, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
MQ200
1.01843.2500 1.01843.6025 1.01843.6190 1.01843.9011
1.01843.2500EA 314 PLN
1.01843.2500 1.01843.6025 1.01843.6190 1.01843.9011
eter metylowo-tert-butylowy 99,0 GC_ASSAY_METHOD, EMPLURA®, Supelco®
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 55.2
Temp. topnienia: –108.6 °C
Gęstość: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM