Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
34875-7LEA 4760 PLN
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
eter metylowo-tert-butylowy 99,8, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
eter metylowo-tert-butylowy
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1730942
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 55.3 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –109 °C
Gęstość: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8.5 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.8 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)