eter metylowo-tert-butylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
L14030.APEA
221
PLN
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
eter metylowo-tert-butylowy ≥99%
eter metylowo-tert-butylowy
Purity: 99%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Formuła:
(CH₃)₃COCH₃ Temp. Wrzenia: 55…56 °C Temp. topnienia: –109 °C Gęstość: 0,742 Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008812 Numer CAS: 1634-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1 Jednostka: 2350 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6032 |