Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy 99+% HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
40477.K2 40477.M1
40477.K2EA 801 PLN
40477.K2 40477.M1
eter metylowo-tert-butylowy 99+% HPLC
eter metylowo-tert-butylowy
Purity: 99+% CAS No.: 1634-04-4 Molecular Formula: (CH3)3COCH3 Formula Weight: 88.15 Flash Point: -25°(-13°F) Physical Form: Liquid Density: 0.742 Refractive Index: 1.3690 Odour: Mild Melting Point: -109° Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 1730942 Merck Reference: 14,6032 UN No.: 2350 MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…56 °C
Temp. topnienia: –109 °C
Gęstość: 0.742
Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2350
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 14,6032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM