Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy 99.9%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
378720010 378720025 378720100
ACRO378720010EA 229 PLN
ACRO378720010 ACRO378720025 ACRO378720100
eter metylowo-tert-butylowy 99.9%, extra_pure
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 0.7404 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2