Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
375211000 375210010
375211000.EA 257 PLN
375211000. 375210010.
eter metylowo-tert-butylowy, extra dry 99+%, AcroSeal®
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 0,7404 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)