Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MTBE
177040010 177040025 177042500 177040250 177040100
ACRO177040010EA 216 PLN
ACRO177040010 ACRO177040025 ACRO177042500 ACRO177040250 ACRO177040100
eter metylowo-tert-butylowy 99%, pure
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 0.7404 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-653-1
Jednostka: 2398
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %