Drukuj
Diizobutyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
135186-1L 135186-250ML
SIAL135186-1LEA 284 PLN
SIAL135186-1L SIAL135186-250ML
Diizobutyloamina, Sigma-Aldrich®
Diizobutyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,763 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00008930
Numer CAS: 110-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-819-3
Jednostka: 2361
ADR: 3,III