Diizobutyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
L15495.AEEA
229
PLN
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
Diizobutyloamina 99%
Diizobutyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 110-96-3
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -77°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209251
UN No.: 2361
MDL No.: MFCD00008930
Formuła:
C₈H₁₉N Temp. Wrzenia: 137…139 °C Temp. topnienia: –77 °C Gęstość: 0,744 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008930 Numer CAS: 110-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-819-3 Jednostka: 2361 ADR: 3,III |