Drukuj
Diizobutyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159070010 159075000 159070025
ACRO159070010EA 309 PLN
ACRO159070010 ACRO159075000 ACRO159070025
Diizobutyloamina 99%
Diizobutyloamina
Formuła: C₈H₁₉N
Temp. Wrzenia: 137…139 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008930
Numer CAS: 110-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-819-3
Jednostka: 2361
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %