Bis(2-etyloheksylo)amina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
L13894.AE
L13894.AP
L13894.AEEA
253
PLN
L13894.AE
L13894.AP
Bis(2-etyloheksylo)amina 99%
Bis(2-etyloheksylo)amina
Purity: 99%
CAS No.: 106-20-7
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formuła:
C₁₆H₃₅N Temp. Wrzenia: 281 °C Temp. topnienia: < –60 °C Gęstość: 0,805 Temp. Zapłonu: 121 °C (250 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009489 Numer CAS: 106-20-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-372-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |