Drukuj
Bis(2-etyloheksylo)amina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 714 PLN
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-etyloheksylo)amina 99%
Bis(2-etyloheksylo)amina
Formuła: C₁₆H₃₅N
Temp. Wrzenia: 281,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009489
Numer CAS: 106-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-372-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %