2-Amino-2-metylopropan-1-ol, (max. 5% H₂O) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
A17814.0FEA
1080
PLN
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
2-Amino-2-metylopropan-1-ol, (max. 5% H₂O) 95%
2-Amino-2-metylopropan-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 124-68-5
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4455
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 505979
Merck Reference: 14,449
MDL No.: MFCD00008051
Formuła:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Temp. Wrzenia: 164…166 °C Temp. topnienia: 24…28 °C Gęstość: 0,934 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008051 Numer CAS: 124-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-709-8 Klasyfikacja Merck : 14,449 |