Drukuj
2-Amino-2-metylopropan-1-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Izobutanoloamina
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 428 PLN
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-metylopropan-1-ol 99%
2-Amino-2-metylopropan-1-ol
Formuła: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31…32 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008051
Numer CAS: 124-68-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-709-8
Klasyfikacja Merck : 13,00448
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test