Drukuj
tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ quality level = MQ300
B89205-100ML B89205-1L B89205-2.5L B89205-500ML B89205-5ML
SIALB89205-100MLEA 153 PLN
SIALB89205-100ML SIALB89205-1L SIALB89205-2.5L SIALB89205-500ML SIALB89205-5ML
tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
tert-butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 44,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008050
Numer CAS: 75-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-888-1
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01544