Drukuj
tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoisobutane
M-Clarity™ quality level = MQ200
391433-100ML 391433-1L
SIAL391433-100MLEA 528 PLN
SIAL391433-100ML SIAL391433-1L
tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
tert-butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 44,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008050
Numer CAS: 75-64-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-888-1
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01544