2-etyloheksyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-75-6
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Amine-like
Melting Point: -76°
Boiling Point: 169°
Beilstein Reference: 1209249
UN No.: 2276
MDL No.: MFCD00008148
Formuła:
C₈H₁₉N Temp. Wrzenia: 169 °C Temp. topnienia: –76 °C Gęstość: 0,789 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008148 Numer CAS: 104-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-233-8 Jednostka: 2276 ADR: 3,III |