Drukuj
Izotiocyjanian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropylisothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
476013-25ML 476013-5ML
SIAL476013-25MLEA 775 PLN
SIAL476013-25ML SIAL476013-5ML
Izotiocyjanian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian izopropylu
Formuła: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…137 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.9475 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00037830
Numer CAS: 2253-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-851-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III