Izotiocyjanian izopropylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isopropylisothiocyanate
A11641.06
A11641.14
A11641.0025
A11641.06EA
304
PLN
A11641.06
A11641.14
ABCRA11641.0025
Izotiocyjanian izopropylu ≥97%
Izotiocyjanian izopropylu
Purity: 97%
CAS No.: 2253-73-8
Molecular Formula: (CH3)2CHNCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Pungent
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1739163
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00037830
Formuła:
C₄H₇NS MW: 101.17 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C Gęstość: 0.948 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037830 Numer CAS: 2253-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-851-3 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |