Drukuj
Izotiocyjanian tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251852-25G 251852-5G
SIAL251852-25GEA 998 PLN
SIAL251852-25G SIAL251852-5G
Izotiocyjanian tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian tert-butylu
Formuła: C₅H₉NS
Temp. Wrzenia: 140…143 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9187 g/cm³ (10 °C)
Numer MDL: MFCD00004816
Numer CAS: 590-42-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-682-6
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II