Izotiocyjanian tert-butylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 590-42-1
Molecular Formula: (CH3)3CNCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Pungent
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 141-145°
Beilstein Reference: 1361854
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004816
Formuła:
C₅H₉NS Temp. Wrzenia: 141…145 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 0,908 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004816 Numer CAS: 590-42-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-682-6 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II |