Izotiocyjanian izobutylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpropyl isothiocyanate
A18932.06
A18932.14
A18932.06EA
289
PLN
A18932.06
A18932.14
Izotiocyjanian izobutylu ≥97%
Izotiocyjanian izobutylu
Purity: 97%
CAS No.: 591-82-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pungent
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1740371
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00022062
Formuła:
C₅H₉NS MW: 115.2 g/mol Temp. Wrzenia: 160…162 °C Gęstość: 0.940 Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022062 Numer CAS: 591-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-733-2 Jednostka: 2924 ADR: 3 III |