Drukuj
2-Jodo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
245798-100G 245798-25G
SIAL245798-100GEA 1540 PLN
SIAL245798-100G SIAL245798-25G
2-Jodo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
2-Jodo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001068
Numer CAS: 558-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-190-1
Jednostka: 2391
ADR: 3,II