Drukuj
1-Iodo-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
301086-5G 301086-25G
SIAL301086-5GEA 293 PLN
SIAL301086-5G SIAL301086-25G
1-Iodo-2,2-dimethylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
Formuła: C₅H₁₁I
MW: 198.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 126
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 15501-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 239-533-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III