Kwas 3,3-dimetyloglutarowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09
B20388.18
B20388.30
B20388.09EA
245
PLN
B20388.09
B20388.18
B20388.30
Kwas 3,3-dimetyloglutarowy ≥98%
Kwas 3,3-dimetyloglutarowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4839-46-7
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 89-90°/2mm
MDL No.: MFCD00002716
Formuła:
C₇H₁₂O₄ MW: 160.17 g/mol Temp. Wrzenia: 89…90 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 98…103 °C Gęstość: 1.42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002716 Numer CAS: 4839-46-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-425-0 |