Drukuj
Kwas 3,3-dimetyloglutarowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
116240250 116241000 116245000
ACRO116240250EA 302 PLN
ACRO116240250 ACRO116241000 ACRO116245000
Kwas 3,3-dimetyloglutarowy 98%
Kwas 3,3-dimetyloglutarowy
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 290 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002716
Numer CAS: 4839-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-425-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test