Kwas 5-metyloheksanowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
A19012.09
A19012.18
A19012.09EA
418
PLN
A19012.09
A19012.18
Kwas 5-metyloheksanowy ≥98%
Kwas 5-metyloheksanowy
Purity: 98%
CAS No.: 628-46-6
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Rancid
Boiling Point: 216°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00036494
Formuła:
C₇H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 216 °C Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036494 Numer CAS: 628-46-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |