Drukuj
Kwas 4-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
277827-25G 277827-5G
SIAL277827-25GEA 342 PLN
SIAL277827-25G SIAL277827-5G
Kwas 4-metylowalerianowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-metylowalerianowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002803
Numer CAS: 646-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-464-0