Kwas 4-metylowalerianowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
A15405.06
A15405.14
A15405.22
A15405.06EA
206
PLN
A15405.06
A15405.14
A15405.22
Kwas 4-metylowalerianowy ≥99%
Kwas 4-metylowalerianowy
Purity: 99%
CAS No.: 646-07-1
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4146
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 1741912
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002803
Formuła:
C₆H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 199…201 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 0,923 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002803 Numer CAS: 646-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-464-0 ADR: 8,III |