Drukuj
Kwas 4-metylowalerianowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 151 PLN
ACRO255510050 ACRO255510250
Kwas 4-metylowalerianowy 99%
Kwas 4-metylowalerianowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,922 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002803
Numer CAS: 646-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-464-0
Jednostka: 2922
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %