Kwas 3,3-dimetylomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
B21660.14
B21660.22
B21660.14EA
240
PLN
B21660.14
B21660.22
Kwas 3,3-dimetylomasłowy ≥98%
Kwas 3,3-dimetylomasłowy
Purity: 98%
CAS No.: 1070-83-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 88° (190°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Stench
Melting Point: 6°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 1740427
Merck Reference: 14,1538
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002715
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 185…190 °C Temp. topnienia: 6 °C Gęstość: 0.912 Temp. Zapłonu: 88° (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002715 Numer CAS: 1070-83-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-982-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,01537 |