Drukuj
Kwas 3,3-dimetylomasłowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
107770100 107770500 107772500
ACRO107770100EA 129 PLN
ACRO107770100 ACRO107770500 ACRO107772500
Kwas 3,3-dimetylomasłowy 98%
Kwas 3,3-dimetylomasłowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 185…190 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8…6 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002715
Numer CAS: 1070-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-982-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01537
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %