Kwas 2-propylowalerianowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-66-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1750447
Merck Reference: 14,9913
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002672
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 219…220 °C Gęstość: 0,905 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002672 Numer CAS: 99-66-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-777-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9913 |