Drukuj
Kwas izomaslowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
122520010 122520250 122525000
ACRO122520010EA 349 PLN
ACRO122520010 ACRO122520250 ACRO122525000
Kwas izomaslowy 99+%
Kwas izomaslowy
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002658
Numer CAS: 79-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-195-7
Jednostka: 2529
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05172
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %