Drukuj
Kwas 2-etyloheksanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W515302-1KG W515302-9KG W515302-SAMPLE
SIALW515302-1KGEA 374 PLN
SIALW515302-1KG SIALW515302-9KG SIALW515302-SAMPLE
Kwas 2-etyloheksanowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-etyloheksanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002675
Numer CAS: 149-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-743-6