Drukuj
Kwas 2-etyloheksanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
538701-100ML 538701-1L 538701-20L
SIAL538701-100MLEA 161 PLN
SIAL538701-100ML SIAL538701-1L SIAL538701-20L
Kwas 2-etyloheksanowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-etyloheksanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002675
Numer CAS: 149-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-743-6