Kwas 2-etyloheksanowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
1760
PLN
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
Kwas 2-etyloheksanowy ≥99%
Kwas 2-etyloheksanowy
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 226…229 °C Temp. topnienia: –59 °C Gęstość: 0,91 Temp. Zapłonu: 114 °C (237 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002675 Numer CAS: 149-57-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-743-6 |