Drukuj
Kwas 2-etyloheksanowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Ethylhexanoic acid
118520025 118525000 118520011 118520100
ACRO118520025EA 603 PLN
ACRO118520025 ACRO118525000 ACRO118520011 ACRO118520100
Kwas 2-etyloheksanowy 99%
Kwas 2-etyloheksanowy
Formuła: C₈H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 228 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 0,906 g/cm³
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002675
Numer CAS: 149-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-743-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %